Merck
41260
Supelco
Bis(4-methylpentyl)phthalate
analytical standard
別名:
Phthalic acid bis(4-methylpentyl) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O4
CAS番号:
分子量:
334.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.484-1.488
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3
InChI Key
ALEROMXYYSQFLX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
41260-BULK:
41260-VAR:
41260-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xia Zhao et al.
Environmental science and pollution research international, 27(16), 19724-19735 (2020-03-31)
The occurrence and spatial distribution of 22 congener phthalate esters (PAEs) in the Lanzhou section of the Yellow River were investigated using water and sediment samples collected from 12 stations along the river in August 2016 to March 2017. PAEs