Merck
35487
Supelco
4,4′-DDE
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エテン, 4,4′-DDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClC6H4)2C=CCl2
CAS番号:
分子量:
318.03
Beilstein:
1913355
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
88-90 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
InChI Key
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-DDEは、好気性環境でトリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタンの分解産物であることがわかります。典型的な強力なアンドロゲン受容体拮抗薬のように振る舞います。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35487-VAR:
35487-BULK:
35487-250MG:
35487-100MG:
35487-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabolism of 1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophenyl) ethylene by Alcaligenes denitrificans
Ahuja R, et al.
Biotechnology Letters, 23(6), 423- 426 (2001)
Cometabolism of 1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophenyl) ethylene by Pseudomonas acidovorans M3GY grown on biphenyl
Hay.GA and Focht.DD
Applied and Environmental Microbiology, 64(6), 2141- 2146 (1998)
Jeanett L Tang-Péronard et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(1), 5-13 (2013-10-25)
Chemicals with endocrine-disrupting abilities may act as obesogens and interfere with the body's natural weight-control mechanisms, especially if exposure occurs during prenatal life. We examined the association between prenatal exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and p,p'-dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) and subsequent obesity
Mireia Gascon et al.
Environment international, 52, 51-65 (2013-01-08)
Disruption of developing immune and respiratory systems by early-life exposure to persistent organic pollutants (POPs) could result into reduced capacity to fight infections and increased risk to develop allergic manifestations later in life. To systematically review the epidemiologic literature on
Juan P Arrebola et al.
Environmental research, 122, 31-37 (2013-01-08)
There is increasing evidence that environmental factors play an important role in the development of type 2 diabetes. Several persistent organic pollutants are suspected to contribute to the increasing prevalence and risk of type 2 diabetes. The aim of this