Merck
45839
Supelco
2,4'-DDT 溶液
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,1,1-トリクロロ-2-(2-クロロフェニル)-2-(4-クロロフェニル)エタン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9Cl5
分子量:
354.49
Beilstein:
9000336
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H
InChI Key
CVUGPAFCQJIYDT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45839-1ML:4548173906188
45839-BULK:
45839-10ML:4548173906171
45839-2ML:4548173906195
45839-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhenchuan Liu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 144-144 (2020-07-31)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is one of the most lethal forms of adult cancer with poor prognosis. Substantial evidence indicates that reactive oxygen species (ROS) are important modulators of aggressive cancer behavior. However, the mechanism by which ESCC cells
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the