安全性情報
36906
Supelco
PCB No 28・52・101・138・153・180 溶液
analytical standard, 6 PCB according to TrinkwV (BRD) method, in isooctane
別名:
PCB standard solution 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
バルシュミッター番号:
28,52,101,138,153,180
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
品質
6 PCB according to TrinkwV (BRD) method
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in isooctane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
構成
下記を10 ng/μl含有しています。
2,4,4'-PCB、2,2',5,5'-PCB、2,2',4,5,5'-PCB、2,2',3,4,4',5-PCB、2,2',4,4',5,5'-PCB、2,2',3,4,4',5,5'-PCB
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36906-2ML:4548174003848
36906-BULK:
36906-VAR:
36906-1ML:
36906-10ML:4548174003831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)