Merck
41612
Supelco
PCB No 209 溶液
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
別名:
デカクロロビフェニル 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12Cl10
CAS番号:
分子量:
498.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10±0.5 μg/mL in isooctane
屈折率
n/D 1.3900-1.3940
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI Key
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41612-BULK:
41612-VAR:
41612-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)