Merck
37050
Supelco
フルピラジフロン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
4-[(6-クロロ-3-ピリジルメチル)(2,2-ジフルオロエチル)アミノ]フラン-2(5H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11ClF2N2O2
CAS番号:
分子量:
288.68
Beilstein:
19518067
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)CN(Cc1ccc(Cl)nc1)C2=CC(=O)OC2
InChI
1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2
InChI Key
QOIYTRGFOFZNKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルピラジフロンは全身性殺虫剤であり、広範囲の吸虫を駆除するために農業用途で使用されているブテノリド類の殺虫剤に属します。。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
muscle
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
37050-100MG:
37050-BULK:
37050-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
BDE No 28 analytical standard
Supelco
05364
BDE No 28
フロニカミド PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32509
フロニカミド
Validamycin A PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32347
Validamycin A
マトリン
Sigma-Aldrich
M5319
マトリン
BDE No 99 analytical standard
Supelco
42235
BDE No 99
フルオピラン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32462
フルオピラン
Priyadarshini Chakrabarti et al.
PloS one, 15(5), e0233033-e0233033 (2020-05-22)
Pesticide exposures can have detrimental impacts on bee pollinators, ranging from immediate mortality to sub-lethal impacts. Flupyradifurone is the active ingredient in Sivanto™ and sulfoxaflor is the active ingredient in Transform®. They are both relatively new insecticides developed with an
Flupyradifurone (Sivanto?) and its novel butenolide pharmacophore: Structural considerations
Jeschke P, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 121, 31-38 (2015)
Yahya Al Naggar et al.
Scientific reports, 9(1), 19753-19753 (2019-12-26)
Dramatic losses of pollinating insects have become of global concern, as they threaten not only key ecosystem services but also human food production. Recent research provided evidence that interactions between ecological stressors are drivers of declining pollinator health and responsible
An Evaluation of the Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Safety Profile of a New Systemic Insecticide, Flupyradifurone, Under Field Conditions in Florida
Campbell.WJ, et al.
Journal of Economic Entomology, 109(5), 1967-1972 (2016)
Nicholas J Seiter et al.
Journal of economic entomology, 112(6), 2731-2736 (2019-09-11)
The sugarcane aphid, Melanaphis sacchari (Zehntner) (Hemiptera: Aphididae), has become a major pest of grain sorghum, Sorghum bicolor (L.) Moench, in the United States in recent years. Feeding by large densities of sugarcane aphids causes severe damage, which can lead