Merck
45677
Supelco
テルブトリン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19N5S
CAS番号:
分子量:
241.36
Beilstein:
611817
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
IROINLKCQGIITA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Terbutryn is primarily used to control a wide variety of annual grass and broadleaf weed species. This preemergence and postemergence s-triazine herbicide inhibits root development by interrupting mitosis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Terbutryn may be used as a reference standard for the determination of terbutryn in wastewater and soil by micellar liquid chromatography.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45677-BULK:
45677-250MG:
45677-15G:
45677-1EA:
45677-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ジコホール PESTANAL®
Supelco
36677
ジコホール
アラクロール PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45316
アラクロール
アトラジン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45330
アトラジン
In vitro testing for genotoxicity of the herbicide terbutryn: cytogenetic and primary DNA damage.
Moretti M, et al.
Toxicology in vitro, 16(1), 81-88 (2002)
Determination of diuron, terbuthylazine, and terbutryn in wastewater and soil by micellar liquid chromatography.
Pitarch-Andres S, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(8), 2037-2049 (2017)
Effect of Pendimethalin, Trifluralin and Terbutryn on Lolium multiflorum growing with barley during pre-emergence stage.
Alshallash KS.
Annals of Agricultural Science, 59(2), 239-242 (2014)
Carmen Rioboo et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 94(3), 229-237 (2009-08-15)
Very little is known about growth and proliferation in relation to the cell cycle regulation of algae. The lack of knowledge is even greater when referring to the potential toxic effects of pollutants on microalgal cell division. To assess the
Hua Chen et al.
Analytical chemistry, 81(10), 4010-4014 (2009-04-23)
This paper presents the first membrane inlet method that can be used together with field portable mass spectrometers for the analysis of semivolatile pharmaceuticals (pethidine, benzophenone, and cocaine) and environmental pollutants (terbutryne and butylated hydroxyl toluene (BHT)) dissolved in organic