Merck
52083
Millipore
Thayer-Martin Supplement II
suitable for microbiology
別名:
Vitamino Growth Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Neisseria spp.
アプリケーション
ナイセリア属の培養に適した既知組成の増殖用サプリメントです。
構成
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Part I (Cat. No.90541):
Vitamin B12 0.1mg; L-Glutamine 100mg; Adenine sulphate 10mg; Guanine hydrochloride 0.3mg; p-Amino benzoic acid (PABP) 0.13mg; L-Cystein 11mg; NAD (Coenzyme I) 2.5mg; Cocarboxylase 1mg; Ferric nitrate 0.2mg; Thiamine hydrochloride 0.03mg; Cysteine hydrochloride 259mg; Dextrose 1g
Part II (Rehydrating fluid; Cat. No. 18661):
Dextrose 1g; Distilled water 10ml
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
52083-2UN-BULK-F:
52083-5VL-BULK-F:
52083-BULK-F:
52083-2UN-F:
52083-5VL-F:
52083-VAR-F:
52083-1VL-BULK:
52083-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)