Merck
53230
Supelco
Octanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) octanoyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D3H26NO4
CAS番号:
分子量:
290.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
53230-10MG:
53230-5MG:
53230-VAR:
53230-1MG:
53230-50MG:
53230-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)