アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤15% water (calculated from elemental analysis)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
54253-10MG:
54253-BULK:
54253-50MG:
54253-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)