67425
MDR Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR), suitable for microbiology
別名:
MDR Acinetobacter Growth Media plus Supplement, MDR Acinetobacter Chromogenic Medium plus Supplement, MDR Acinetobacter Culture Media plus Supplement, MDR Acinetobacter Millichrome™+ Supplement, MDR Acinetobacter Selective Supplement, Multi-Drug Resistant Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
About This Item
おすすめの製品
無菌性
sterile; aseptically filled
品質水準
形状
dry powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbiological culture: suitable
溶解性
sterile water: soluble (1 vial per 5ml)
アプリケーション
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
適合性
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR)
詳細
アプリケーション
包装
調製ノート
- Rehydrate one vial with 5 mL of purified water.
- Add 5 mL of this solution to 1 L of the melted Acinetobacter Millichrome® plus Agar base at 45-50 °C.
- Stir well for homogenization
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
67425-1VL:
67425-5VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms