アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
190 °C/15 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
68824-1G-F:
68824-5G-F:
68824-1ML-F:
68824-BULK-F:
68824-VAR-F:
68824-5ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック