由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
8.34 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 43 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
483 °F
expl. lim.
8 %
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
waxy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W255408-VAR:
W255408-5KG:
W255408-SAMPLE:
W255408-BULK:
W255408-10KG:4548173970394
W255408-1KG:4548173970400