Merck
71005BC
Millipore
Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (O157) Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
NA.85
認証:
AOAC® (OMA)
適合性:
for use with GDS Rotor-Gene
Escherichia coli (O157:H7)
メーカー/製品名:
Assurance GDS®
BioControl Systems 71005-100
アプリケーション:
food and beverages
pathogen testing
テクニック:
PCR: suitable
保管温度:
2-8°C
製品名
GDS Shiga Toxin Genes (O157) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7 in food and environmental samples
認証
AOAC® (OMA)
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 100
メーカー/製品名
Assurance GDS®
BioControl Systems 71005-100
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS Rotor-Gene
Escherichia coli (O157:H7)
保管温度
2-8°C
詳細
The Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (O157) Tq is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7. The Shiga Toxin Genes (O157) assay is designed for use in conjunction with Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq assay to detect shiga toxin genes (stx1 and stx2) present in presumptive positive E. coli O157:H7 samples.
アプリケーション
Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (O157) Tq is suitable for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7 in foods, ingredients, and environmental samples.
特徴および利点
  • Sequential approach to detecting Top STEC. Following sample preparation with IMS against the Top 6 or Top 7 O groups, samples are analyzed for the presence of eae with the GDS Top 6 or 7 STEC (eae) assay. Positive samples are subsequently analyzed for Shiga Toxin genes with the Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (Top 6 or Top 7) assay
  • Confirm Assurance® GDS E. coli O157:H7 positives samples with Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (O157) assay
  • Single-step 10-18 h enrichment in mEHEC; enrichment media common to all BioControl methods for E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
構成
  • Shiga Toxin Genes Amplification Tubes Tq
  • O157 Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Wash Solution
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.