アプリケーション
MHCクラスII分子およびT細胞受容体(TCR)の特異的Vβ領域に結合し、単球/マクロファージおよびTリンパ球の両方の活性化をもたらすStaphylococcal enterotoxin B(ブドウ球菌エンテロトキシンB)(SEB)は、超抗原および免疫系活性化剤として使用される場合があります。 SEBは、SEB検出システムの開発において標準物質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
Tリンパ球に対するスーパー抗原。 主要組織適合性複合体(MHC)抗原およびCD28に結合する免疫系の活性化剤。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4881-5MG-PW:
S4881-1MG:
S4881-1MG-PW:
S4881-BULK:
S4881-5MG:
S4881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Bacterial superantigens
Clinical and Experimental Immunology, 133, 299-299 (2008)
Annual review of immunology, 9, 745-772 (1991-01-01)
Superantigens combine with MHC class-II molecules to form the ligands that stimulate T cells via the V beta element of the T-cell receptor. Two groups of superantigens have been described so far: first, endogenous murine products that include the Mls
Clarifying the mechanism of superantigen toxicity.
PLoS biology, 9(9), e1001145-e1001145 (2011-09-21)
Sensors (Basel, Switzerland), 12(2), 2324-2339 (2012-03-23)
Prevalent incidents support the notion that toxins, produced by bacteria, fungi, plants or animals are increasingly responsible for food poisoning or intoxication. Owing to their high toxicity some toxins are also regarded as potential biological warfare agents. Accordingly, control, detection
PloS one, 5(6), e11277-e11277 (2010-07-02)
Tuberculin is still the only available skin test reagent for the diagnosis of mycobacterial infection. The product has a remarkable sensitivity, but poor specificity. Previous studies, including two human phase I clinical trials, have indicated that rdESAT-6 has a potential