グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
フォーム
liquid
品質
function tested
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCc1ccc(OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(OCC(=O)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c1
InChI
1S/C53H88N2O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-28-37-53(58)61-41-44-38-39-49(59-42-51(56)54(45-29-20-16-21-30-45)46-31-22-17-23-32-46)50(40-44)60-43-52(57)55(47-33-24-18-25-34-47)48-35-26-19-27-36-48/h38-40,45-48H,2-37,41-43H2,1H3
InChI Key
HSRJLFJSCKIVPQ-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71738-BULK:
71738-50MG:
71738-1EA:
71738-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)