グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
品質
function tested
SMILES記法
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
InChI Key
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
本製品は、溶媒高分子膜電極を用いた、血液、血漿、血清などNa+活性度の分析に適しています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
適用法令
Jan Code
71734-50MG:
71734-250MG:
71734-VAR:
71734-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mikrochimica Acta, I, 331-331 (1986)
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(6) (2020-04-15)
Bunyaviruses are significant human pathogens, causing diseases ranging from hemorrhagic fevers to encephalitis. Among these viruses, La Crosse virus (LACV), a member of the California serogroup, circulates in the eastern and midwestern United States. While LACV infection is often asymptomatic