certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 20 °C
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
包装
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72945-VAR:
72945-120MG:
72945-500MG:
72945-100MG:
72945-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック