certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
InChI Key
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
448.9 °F - closed cup
引火点(℃)
231.6 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
74033-VAR:
74033-50MG:
74033-BULK:
試験成績書(COA)