Merck
75741
Supelco
ギンコール酸C15:1
analytical standard
別名:
22:1-ω7-アナカルディック酸, 6-[(8Z)-ペンタデセニル]-サリチル酸, アナカルジン酸モノエン, ギンコール酸 I, ロマニカルディック酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O3
CAS番号:
分子量:
346.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChI Key
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギンコール酸C15:1は、Ginkgo biloba(イチョウ)の葉から単離されたギンコール酸のクラスに属するアルキルフェノールです。また、強いアレルギー特性を示し、発がん活性と変異原性活性も有します。
アプリケーション
ギンコール酸 C15:1は、高速液体クロマトグラフィー質量分析(HPLC-MS)を用いて、Ginkgolic抽出物中のギンコール酸のようなアルキルフェノールの定量的決定における参照基準として使用できます。
ギンコール酸C15:1は、高速液体クロマトグラフィーと質量分析(HPLC-MS)を組み合わせて使用し、ギンコール抽出物中のギンコール酸などのアルキルフェノールを定量する際の標準物質として使用される場合があります。
ギンコール酸C15:1は、クロマトグラフィー法を用いて、Ginkgo biloba(イチョウ)植物抽出物および栄養補助食品中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
509.9 °F - (calculated)
引火点(℃)
265.5 °C - (calculated)
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75741-BULK:
75741-5MG:
75741-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A simple HPLC-UV method for the assay of ginkgolic acids in Ginkgo biloba extracts
Fuzzati.N, et al.
Fitoterapia, 74(3), 247-256 (2003)
Concurrent supercritical fluid chromatographic analysis of terpene lactones and ginkgolic acids in Ginkgo biloba extracts and dietary supplements
Wang M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(17), 4649-4660 (2016)
P Loungratana et al.
The American journal of Chinese medicine, 32(1), 33-48 (2004-05-25)
A competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for ginkgolic acids (GAs) was developed using monoclonal antibody (MAb) 9F raised against 6-(13-formylheptyl) salicylic acid covalently coupled to bovine serum albumin (BSA). ELISA, at an effective measuring range of 300 ng/ml-1 microgram/ml of
Z H Liu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(13), 1899-1906 (2009-05-23)
Ginkgolic acids have been shown to possess allergenic as well as genotoxic and cytotoxic properties. The question arises whether the metabolism of ginkgolic acids in the liver could decrease or increase their toxicity. In this study, the in vitro metabolism
Young Hae Choi et al.
Phytochemical analysis : PCA, 15(5), 325-330 (2004-10-29)
The determination of ginkgolic acids in Ginkgo products is one of the principal components of quality control. However, a number of ginkgolic acids with different side chains may be present and this makes their analysis by conventional chromatographic methods more