Merck
PHL89678
Ginkgolic acid C13:0
phyproof® Reference Substance
別名:
ギンコネオール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O3
CAS番号:
分子量:
320.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
VEPUCZUJLKAVNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89678-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)