Merck
80548
Millipore
TSC Agar Supplement
suitable for microbiology
別名:
Tryptose Sulfite Cycloserine Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
D-cycloserine, 0.4 g/L
4-methylumbelliferylphosphate disodium salt, 0.1 g/L
sucrose, 5.0 g/L
アプリケーション
environmental
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Clostridium spp.
詳細
TSC Agar Supplement can be used to detect Clostridium perfringens, which are sulfite-reducing bacteria. The agar contains sodium metabisulphite and ferric ammonium citrate, which are indicators of sulphite reduction.
アプリケーション
食品、臨床材料、およびその他の材料中のウェルシュ菌からの栄養型と芽胞の単離と、計数に使用されます。ウェルシュ菌のコロニーは紫外光(360 nm)を照射すると蛍光を発します。「Schweizerisches Lebensmittelbuch」第56E7章で推奨されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80548-VAR-F:
80548-5G-F:
80548-10G-F:
80548-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isolation of Clostridium perfringens Type B in an Individual at First Clinical Presentation of Multiple Sclerosis Provides Clues for Environmental Triggers of the Disease
Kareem Rashid Rumah
PLoS ONE, 8(10), e76359-e76359 (2013)