安全性情報
87574
Supelco
色度参照溶液 USP準拠
analytical standard, set of 20 × 10 mL (20 standard solutions)
別名:
USP Color Standard Solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to USP
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
set of 20 × 10 mL (20 standard solutions)
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The kit contains a set of twenty matching fluids (identified sequentially by the letters A to T) prepared from colorimetric solutions (CS) of cobaltous chloride, ferric chloride, and Cupric sulfate in water. They are produced using volumes of colorimetric solutions prescribed in the chapter 631 ‘Color and Achromicity′ of the United States Pharmacopoeia (USP). The metal concentrations in the solutions are verified by ICP-OES.
アプリケーション
They are used as color reference standards in assessment, calibration, and/or quality control of solutions.
特徴および利点
  • Ready-to-use solutions
  • Prepared and qualified in accordance with United States Pharmacopoeia (USP)
  • Available in tamper-evident 10 mL ampules
  • Expiry dated on the label with a limited shelf life
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
構成
This is a set of the following color reference solutions according to USP:
  • Colour Reference Solution A - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution B - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution C - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution D - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution E - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution F - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution G - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution H - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution I - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution J - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution K - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution L - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution M - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution N - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution O - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution P - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution Q - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution R - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution S - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution T - 10mL ampule"
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9