安全性情報
92936
Supelco
色度標準液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B
別名:
色校正標準液茶色(B1~B9)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to Ph. Eur.
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
ampule of 10 mL
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キットには、9種類の褐色標準物質(B1~B9の順に識別)と1%塩化水素水溶液が含まれています。これらの溶液は、ヨーロッパ薬局方(Ph.Eur)の第2.2.2章′Degree of colouration of liquids′に従って、塩化鉄(III)、塩化コバルト(II)および硫酸銅(II)五水和物の3種類の一次金属塩溶液から製造されます。
アプリケーション
これらは較正および/または品質管理の基準として用いられ、褐色~黄色~赤色の範囲の液体の着色の程度を測定します。
特徴および利点
  • すぐに使用できる溶液です
  • 欧州薬局方に従い調製および適格性評価済みです
  • 開封明示機構付き10 mLアンプルで利用可能です
  • 有効期限があり、ラベルに記載されています
  • 効果的な品質管理システムのための詳細な分析証明書が添付されています
構成
これは以下のPhEurに従った色リファレンス溶液のセットです:
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B1 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B2 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B3 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B4 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B5 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B6 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B7 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B8 - 10mL アンプル
  • Colour Reference Solution(色リファレンス溶液)B9 - 10mL アンプル
  • ブラインドサンプル : 1%塩酸水溶液 - 10mL アンプル
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)