安全性情報
82995
Supelco
色度標準液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors GY
別名:
Color calibration standard greenish yellow (GY1 to GY7)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
ampule of 2 mL
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The kit contains a set of seven greenish yellow (identified sequentially from GY1 to GY7) color reference standards and a 1% hydrogen chloride solution in water. The solutions are produced from three primary metal salt solutions of ferric(III) chloride, cobalt(II) chloride, and copper(II) sulfate pentahydrate, in accordance with chapter 2.2.2 ′Degree of colouration of liquids′ of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.).
アプリケーション
The reference standards are used as calibration and/or quality control standards to measure the degree of coloration of liquids in the brown-yellow-red color range.
特徴および利点
  • Ready-to-use solutions
  • Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
  • Available in tamper-evident 2 mL ampules
  • Expiry dated on the label with a limited shelf life
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
構成
This is a set of the following color reference solutions according to PhEur:
  • Colour Reference Solution GY1 - 2mL ampule
  • Colour Reference Solution GY2 - 2mL ampule
  • Colour Reference Solution GY3 - 2mL ampule
  • Colour Reference Solution GY4 - 2mL ampule
  • Colour Reference Solution GY5 - 2mL ampule
  • Colour Reference Solution GY6 - 2mL ampule
  • Colour Reference Solution GY7 - 2mL ampule
  • Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 2mL ampule
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)