Merck
91711
Supelco
シグマ アルドリッチカラーチャート
analytical standard
別名:
固体用色度参照表
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
詳細
シグマアルドリッチカラーチャートは、Munsell®カラーシステムに基づいており、全てのシグマアルドリッチ製造施設の品質管理における内部使用のために開発されました。1ページに白色を背景として51個のカラーチップが含まれています。これによりチャートの日常での利用が簡単になりスピードアップし、ページをめくる必要がありません。カラーチップの下には短いコードと内部で定義された色名が示されています。もう一つのページにはMunsell®システムに基づくそれぞれの色の色相、値、および彩度の表が示されています。
アプリケーション
シグマアルドリッチカラーチャートは、簡単で迅速な、複雑でない固形化学物質の色決定を提供します。
法的情報
Munsell is a registered trademark of Amazys Holding GMBH Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4