Merck
87992
Supelco
Tetrapentacontane
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)52CH3
CAS番号:
分子量:
759.45
Beilstein:
9467386
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
94-97 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H110/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-54H2,1-2H3
InChI Key
OPRWEYHEIDHWGM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetrapentacontane may be used as a reference standard for the determination of the analyte in Moringa oleifera fruit using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87992-500MG:
87992-100MG:
87992-VAR:
87992-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of bioactive components in Moringa oleifera fruit by GC-MS.
KS, et al.
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(3), 748-751 (2017)