Merck
93035
Supelco
Malonyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D3H14NO6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
250.26 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥92.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
不純物
2.0-3.0% lithium
アプリケーション
clinical testing
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
93035-BULK:
93035-VAR:
93035-1MG:
93035-10MG:
93035-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)