Merck
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
247.25 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
acetone
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07441-10MG:
07441-BULK:
07441-50MG:
07441-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)