安全性情報
99978
Supelco
Ammonium ionophore I - cocktail A
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
形状
liquid
組成
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877)
2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
詳細
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
99978-BULK-F:
99978-0.1ML-F:
99978-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2