Merck
A2134
Supelco
4-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride
analytical standard, ≥95%
別名:
4-Homosulfanilamide, Mafenide, Marfanil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O2S · HCl
CAS番号:
分子量:
222.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
InChI Key
SIACJRVYIPXFKS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2134-25G:
A2134-VAR:
A2134-100G:
A2134-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michaela Debreova et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-07)
Tumor metastasis is tightly linked with invasive membrane protrusions, invadopodia, formed by actively invading tumor cells. Hypoxia and pH modulation play a role in the invadopodia formation and in their matrix degradation ability. Tumor-associated carbonic anhydrase IX (CAIX), induced by