安全性情報
BCR167
ラテックス球
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
詳細
parameter of the calibration line 9.475 0.018
形状
particles
メーカー/製品名
JRC
粒径
9.6 μm
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nominal 9.6 μm latex (1.4 % solids)
包装
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
アナリシスノート
For more information please see:
BCR167
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
BCR167-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1