グレード
high-purity grade
品質水準
フォーム
powder
テクニック
LPLC: suitable
表面積
125 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
平均粒径
9-13 μm
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for acidity or alkalinity (alkalinity < 0.5 meq/g ASTM D 3100)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカはミネラル、フリント、いくつかの植物に結晶相で自然発生する物質です。工業的に使用されるシリカは合成物です。表面積、細孔容積、細孔径、粒子サイズは、それぞれにある程度までコントロール可能です。結晶質シリカは大気圧下で以下のように分類することができます:
a.石英=1143 K
b.トリジマイト 1143~1743 K
c.クリストバライト=1743 K、1973 Kを超えると非晶質シリカガラスになります。
a.石英=1143 K
b.トリジマイト 1143~1743 K
c.クリストバライト=1743 K、1973 Kを超えると非晶質シリカガラスになります。
アプリケーション
コ-ティングおよびプラスチックに適した低密度フィラ-です。
シリカガラス球はコーティングやプラスチックに用いられる低密度の充填剤です。シリカはシリカライトの合成に使用されました。シリカは酸化及び窒化ナノワイヤの触媒的伸長の促進にも使用されました。
特徴および利点
軽量で圧縮耐性の高いフィラ-として使用します。複合材の補強に用い、真球度を高め、歪みを減少させ、プラスチック溶融粘性を低下させ、多方向性を付与します。
物理的形状
中空球状無極性ガラスビ-ズ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
440345-VAR:
440345-BULK:
440345-100G:
440345-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of colloid and interface science, 323(2), 359-364 (2008-05-27)
Well crystallized silicalite-1 has been obtained from three sources of amorphous silica, namely, rice hull ashes, commercial Davisil, and a fume silica from Aldrich. The silicas were first dissolved in glycerol according to a recently described reaction. This reaction transforms
The Heat Capacities of Quartz, Cristobalite and Tridymite at Low Temperatures
Journal of the American Chemical Society, 58, 568-570 (1936)
Silica-assisted catalytic growth of oxide and nitride nanowires.
Chemical Physics Letters, 333, 12-15 (2001)
PloS one, 10(5), e0127243-e0127243 (2015-05-20)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is a key mediator of leukocyte differentiation and proliferation. The 3' end of STAT3 transcripts is subject to two alternative splicing events. One results in either full-length STAT3α or in STAT3β, which
Journal of hazardous materials, 298, 221-231 (2015-06-10)
In 2002, U.S. EPA proposed a general buffer zone of approximately 100 feet (30 m) laterally to determine which buildings to include in vapor intrusion (VI) investigations. However, this screening distance can be threatened by factors such as extensive surface