認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
関連するカテゴリー
アナリシスノート
For more information please see:
BCR332
BCR332
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR332-20G:
試験成績書(COA)