安全性情報
NIST2685C
Bituminous coal (nominal mass fraction 5 % sulfur)
NIST® SRM® 2685c
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the evaluation of techniques used in the analysis of coals and materials of a similar matrix. A unit of SRM 2685c consists of 50 g of bituminous coal ground to pass a 250 μm (60 mesh) sieve, homogenized, and packaged in an amber glass bottle under an argon atmosphere, and sealed in an aluminized bag. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2685C_cert
SRM 2685C_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Mercury (Hg), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Chlorine (Cl), Magnesium (Mg), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2685C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
グラスウール Silanized, pkg of 50 g
Supelco
20411
グラスウール