安全性情報
BCR393
Human apolipoprotein A I (mass concentration)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR393
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR393-1.5ML:
BCR393-VAR:
BCR393-BULK:
試験成績書(COA)