Merck
BP623
ホスホノギ酸ナトリウム 三塩基性 六水和物
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
ホスカルネット, ホスホノギ酸 三ナトリウム塩 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
CAS番号:
分子量:
300.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
foscarnet
形状
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChI Key
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Foscarnet sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Foscarnet Infusion
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Muta. 2 - STOT RE 2
    ターゲットの組織
    Kidney,Bone
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP623:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    Jurrian K de Kanter et al.
    Cell stem cell, 28(10), 1726-1739 (2021-09-09)
    Genetic instability is a major concern for successful application of stem cells in regenerative medicine. However, the mutational consequences of the most applied stem cell therapy in humans, hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), remain unknown. Here we characterized the mutation