安全性情報
CLNSED2
Supelco
清浄な沈殿物 #2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 g
メーカー/製品名
RTC CLNSED-2-100
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLNSED2-250G:
CLNSED2-100G:
CLNSED2-100G-PW:
CLNSED2-250G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)