Merck
D0720800
S-(+)-クロルフェニラミン マレイン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(S)-γ-(4-クロロフェニル)-N,N-ジメチル-2-ピリジンプロパンアミン マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19ClN2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
390.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dexchlorpheniramine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
InChI Key
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dexchlorpheniramine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
D0720800-1EA:
D0720800:
D0720800-60MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Eef L Theunissen et al.
British journal of clinical pharmacology, 61(1), 79-86 (2006-01-05)
Previous studies have demonstrated that the antihistamines mequitazine, cetirizine and dexchlorpheniramine produce mild sedation after single doses. It is unknown, however, whether acute sedation persists after repeated dosing. Therefore, this study assessed the effects of repeated dosing of these antihistamines
Anaphylactic reaction to ranitidine and dexchlorpheniramine.
C Thurot-Guillou et al.
European journal of dermatology : EJD, 17(2), 170-171 (2007-03-06)
O Cáceres Calle et al.
Allergologia et immunopathologia, 32(5), 306-309 (2004-10-01)
Dexchlorpheniramine (DH) is a classical or first generation antihistamine belonging to the ethanolamine group. Adverse effects related to these antihistamines are frequent, but the hypersensitivity reactions described in the literature since 1940 are exceptional. We report the case of a
Urticaria due to aloe vera: a new sensitizer?
Alberto Alvarez-Perea et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 105(5), 404-405 (2010-11-09)
P van Ruitenbeek et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 22(6), 663-672 (2008-01-23)
Results from recent animal studies suggest an important role for histamine in memory functioning. Histaminergic drugs might prove beneficial for people suffering from memory impairment. To determine if histamine is involved in memory functioning this study evaluates the effects of