Merck
E0110000
システム適合性用エナラプリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
エナラプリル マレイン酸塩, (S)-N-[1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]-Ala-Pro マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N2O5 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
492.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
enalapril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI Key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Enalapril for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
長時間作用型アンジオテンシン転換酵素インヒビタ-。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
E0110000:
E0110000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chrishan S Samuel et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(2), 315-322 (2014-05-29)
Relaxin is a naturally occurring peptide hormone that mediates systemic hemodynamic and renal adaptive changes during pregnancy and abrogates aberrant scar tissue formation (fibrosis) in diverse pathogeneses. However, its efficacy relative to renin–angiotensin system blockade, the most effective antifibrotic strategy
[Heart failure and LCZ696].
Guy Sabourin
Perspective infirmiere : revue officielle de l'Ordre des infirmieres et infirmiers du Quebec, 12(1), 61-61 (2015-02-06)
John J V McMurray et al.
The New England journal of medicine, 371(11), 993-1004 (2014-09-02)
We compared the angiotensin receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 with enalapril in patients who had heart failure with a reduced ejection fraction. In previous studies, enalapril improved survival in such patients. In this double-blind trial, we randomly assigned 8442 patients with class
Neprilysin inhibition--a novel therapy for heart failure.
Mariell Jessup
The New England journal of medicine, 371(11), 1062-1064 (2014-09-02)
Editorial comment.
Fernando Lorenzini
The Journal of urology, 192(6), 1883-1883 (2014-09-23)