Merck
E1200000
エルゴタミン D-酒石酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ergotamine D-tartrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H35N5O5 · 0.5C4H6O6
CAS番号:
分子量:
656.70
Beilstein:
6173437
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ergotamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
~195 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1C[C@@H](C=C2C1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)C7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CN9C[C@@H](C=C%10C9Cc%11c[nH]c%12cccc%10c%11%12)C(=O)N[C@]%13(C)O[C@@]%14(O)C%15CCCN%15C(=O)[C@H](Cc%16ccccc%16)N%14C%13=O
InChI
1S/2C33H35N5O5.C4H6O6/c2*1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*21-,25-,26+,27+,32-,33+;1-,2-/m111/s1
InChI Key
CJMJLDQKTOJACI-BGQAIRJTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ergotamine tartrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
E1200000-1EA:
E1200000:
E1200000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah L Robinson et al.
Applied and environmental microbiology, 80(20), 6465-6472 (2014-08-12)
Different lineages of fungi produce distinct classes of ergot alkaloids. Lysergic acid-derived ergot alkaloids produced by fungi in the Clavicipitaceae are particularly important in agriculture and medicine. The pathway to lysergic acid is partly elucidated, but the gene encoding the
Carolina Sánchez-Maldonado et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 65(4), 335-341 (2014-12-17)
The 5-HT1B/1D receptor antagonist, GR-127935, inhibits hypotensive responses produced by the 5-HT1A, 5-HT1B/1D and 5-HT7 receptor agonist, and 5-HT5A/5B receptor ligand, 5-carboxamidotryptamine (5-CT), in rats. This work further characterized the above mechanism using more selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor antagonists.
Klaus Eyer et al.
Pharmaceutical research, 31(12), 3415-3425 (2014-06-15)
The membrane protein P-glycoprotein (P-gp) plays key roles in the oral bioavailability of drugs, their blood brain barrier passage as well as in multidrug resistance. For new drug candidates it is mandatory to study their interaction with P-gp, according to