Merck
E1515000
エリスロポエチン
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
APIファミリー
erythropoietin
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
エリスロポエチンEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Darbepoetin alfa in systolic heart failure.
Karl Swedberg et al.
The New England journal of medicine, 369(5), 488-489 (2013-08-02)
ESA dose vs. Hb levels: what needs to be monitored?
Lynda Szczech
Nephrology news & issues, 27(7), Supp 4-Supp 5 (2013-07-17)
How do we operationalize the individualization of ESA dosing and target Hb levels?
Fredric O Finkelstein
Nephrology news & issues, 27(7), Supp 17-Supp 18 (2013-07-17)
Why we can't trust clinical guidelines.
Jeanne Lenzer
BMJ (Clinical research ed.), 346, f3830-f3830 (2013-06-19)
Anaemia in congestive heart failure.
T Eyre et al.
British journal of hospital medicine (London, England : 2005), 74(5), 252-257 (2013-05-10)