安全性情報
1248200
USP
バイオアッセイ用エリスロポエチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
エポエチンアルファ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
erythropoietin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
本製品は、現行の薬局方に基づいて提供および明示されています。MSDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
より詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1248200-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hojun Li et al.
Developmental cell, 49(1), 118-129 (2019-03-05)
The nature of cell-state transitions during the transit-amplifying phases of many developmental processes-hematopoiesis in particular-is unclear. Here, we use single-cell RNA sequencing to demonstrate a continuum of transcriptomic states in committed transit-amplifying erythropoietic progenitors, which correlates with a continuum of