Merck
E8905
SAFC
エリスロポエチン ラット由来
recombinant, expressed in insect cells, suitable for cell culture
別名:
EPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.75
リコンビナント
expressed in insect cells
品質水準
分子量
22-26 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 18.5 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
エリスロポエチンは、主に腎臓(低レベルで肝臓)で産生される糖タンパク質で、赤血球形成の主要制御因子です。EPOは、赤血球前駆細胞の増殖、分化、生存を促進します。EPOは、バースト形成単位とコロニー形成単位の増殖および分化を成熟赤血球に誘導することにより、赤血球形成を促進します。腎細胞により産生されるEPOは、低酸素または貧血に反応して増加します。
エリスロポエチンの生物学的効果はエリスロポエチン受容体が仲介し、本受容体はEPOと高親和性に結合すると共に、強力なEPOアンタゴニストです。EPOが低濃度の場合、EPO受容体は細胞周期G1期の延長を開始し、分化シグナルを送ります。一方、EPOが高濃度の場合、増殖シグナルが生成されG1期が短縮します。
エリスロポイエチンは、赤血球の成長および分化の主要な調節因子である糖タンパク質です。
物理的形状
0.2 μmフィルタ-で濾過したPBS溶液(0.5 mg BSA含有)からの凍結乾燥品
調製ノート
本製品は、ラットエリスロポエチン(Met 1-Arg 192)をコードするDNA配列から産生されます。成熟可溶性組み換えラットEPOには、N末端にAla 27があります。166アミノ酸残基からなる本可溶性EPOの分子量を算出すると、約18.5 kDaになります。グリコシル化により、SDS-PAGEでは、本組み換えタンパク質は22~26 kDaの位置に泳動します。エリスロポエチンは、ヒト、マウス、イヌなど様々な種からクローン化されています。様々な種に由来する成熟エリスロポエチンは保存性が高く、アミノ酸配列の同一性は80%以上を示します。ラットEPOのcDNAは、192アミノ酸残基からなる前駆体タンパク質をコードし、プロセシングにより166アミノ酸残基からなる成熟エリスロポエチンを産生します。EPOには、3個のN結合型グリコシル化部位があります。EPOのグリコシル化には、in vivoにおけるEPOの生物活性が必要です。
アナリシスノート
生物活性は、TF-1細胞株に対する細胞増殖誘導活性として測定されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E8905-10UG-PW:
E8905-BULK:
E8905-10UG:
E8905-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nagao, M., et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 117, 99-99 (1992)
Ismayil Ahmet et al.
Biology open, 1(10), 1049-1053 (2012-12-06)
Activation of nitric oxide (NO) signaling is considered, at list partially, a mechanistic basis for EPO-induced cardioprotection. Surprisingly, hemodynamic response subsequent to NO activation after EPO administration has never been reported. The objectives of this study were to evaluate the
Yueyue Yu et al.
PloS one, 8(7), e69620-e69620 (2013-08-13)
Neonatal necrotizing enterocolitis (NEC) is a devastating gastrointestinal disease of preterm infants. Increased intestinal epithelium permeability is an early event in NEC pathogenesis. Autophagy and apoptosis are induced by multiple stress pathways which may impact the intestinal barrier, and they
Honghao Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 10(5), 1925-1930 (2015-12-08)
Chronic kidney disease (CKD) is commonly accompanied by inflammation and anemia; however, the pathogenesis of CKD is unclear. Expression of resistin, a cysteine-rich secretory plasma protein, is correlated with the expression of tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-6 and lipoprotein-associated
Mikhail Lomonosov et al.
PloS one, 6(6), e21165-e21165 (2011-06-23)
Fbxo7 is an unusual F box protein that augments D-type cyclin complex formation with Cdk6, but not Cdk4 or Cdk2, and its over-expression has been demonstrated to transform immortalised fibroblasts in a Cdk6-dependent manner. Here we present new evidence in