安全性情報
ERMBD512
Dark Chocolate (Cd, Cu, Mn, Ni)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERM-BD512
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Nickel (Ni)
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBD512-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)