品質
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF433D
ERMBF433D
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMBF433D-1G:
試験成績書(COA)