安全性情報
ERMBF444B
DP202216 Maize
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品名
DP202216 Maize (nominal 100% GMO), ERM®, certified reference material
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please click on the below product number:
ERMBF444B
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMBF444B-1G:
試験成績書(COA)