安全性情報
I0375000
Isoconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14Cl4N2O
CAS番号:
分子量:
416.13
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isoconazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H14Cl4N2O/c19-12-4-5-13(17(22)8-12)18(9-24-7-6-23-11-24)25-10-14-15(20)2-1-3-16(14)21/h1-8,11,18H,9-10H2
InChI Key
MPIPASJGOJYODL-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Isoconazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I0375000:
I0375000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Successful therapy of tinea cruris with topical isoconazole in combination with a corticosteroid.
Nahide Onsun et al.
Mycoses, 51 Suppl 4, 27-28 (2008-09-12)
Tinea corporis treated with a combined topical therapy containing isoconazole and a corticosteroid.
Jaco Jürgens
Mycoses, 51 Suppl 4, 37-38 (2008-09-12)
Superficial dermatomycoses worldwide: multinational treatment experience with a combination of isoconazole nitrate and diflucortolone valerate. Introduction.
Viktor A Czaika
Mycoses, 51 Suppl 4, 1-1 (2008-09-12)
Treatment of candidal intertrigo with a topical combination of isoconazole nitrate and diflucortolone valerate.
Bilal Dogan et al.
Mycoses, 51 Suppl 4, 42-43 (2008-09-12)
Blanka Havlickova et al.
Mycoses, 51 Suppl 4, 16-26 (2008-09-12)
Dermatomycoses are contagious superficial fungal infections, which are highly prevalent in developed and developing countries. Caused by a range of Epidermophyton, Microsporum and Trichophyton species, dermatomycoses manifest on glabrous skin as 'ringworm', an annular scaly lesion with a variable inflammatory