Merck
DWK63A53
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE
別名:
63A53
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
物質
Borosilicate glass/PTFE
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Kimble® 63A53
L
5.75 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
アプリケーション
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
特徴および利点
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)