Merck
M1500000
メチル-DOPA セスキ水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2-メチル-L-アラニン, MK-351, メチル-L-DOPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO4 · 1.5H2O
CAS番号:
分子量:
238.24
Beilstein:
2417244
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyldopa
メーカー/製品名
EDQM
mp
≥300 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI Key
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methyldopa EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li-Ting Liao et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 72-77 (2014-05-13)
Uric acid measurement has become increasingly important, and electrochemically modified detection method based portable devices hold a dominant position in the market for point of care and self-monitoring of uric acid blood levels. However, there has been a lack of